Learn More
Nilotinib N-óxido, TRC
Código de producto. 30470015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30470015 25 mg
30470702 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN46531025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246817-85-5
Fórmula molecular C28 H22 F3 N7 O2
Peso molecular (g/mol) 545.52
Sinónimo Benzamide, 4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(1-oxido-3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-
Nombre IUPAC 4-metil-N-[3-(4-metilimidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]-3-[[4-(1-oxidopiridina-1-ium-3-il)pirimidina-2-il]amino]benzamida
SMILES Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5ccc[n+]([O-])c5)c3)cc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nilotinib pyridinyl-N-oxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H22F3N7O2/c1-17-5-6-19(10-25(17)36-27-32-8-7-24(35-27)20-4-3-9-38(40)15-20)26(39)34-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)37-14-18(2)33-16-37/h3-16H,1-2H3,(H,34,39)(H,32,35,36)
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.1787