Learn More
Monohidrato de Monocloruro de Nilotinib, TRC
Código de producto. 30466396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466396 100 mg -
30484277 5 g 5 g
30484163 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30466396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN465295100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 923288-90-8
Fórmula molecular C28 H22 F3 N7 O . Cl H . H2 O
Peso molecular (g/mol) 583.99
Sinónimo Benzamide, 4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), Nilotinib monohydrochloride monohydrate
Nombre IUPAC 4-metil-N-[3-(4-metilimidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenilo]-3-[(4-piridina-3-ilpirimidina-2-il)amino]benzamida; hidratarse; Cloruro
SMILES O.Cl.Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)cc(c2)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Nilotinib Hydrochloride Monohydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H22F3N7O.ClH.H2O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38;;/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37);1H;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 583.171