Learn More
Nilotinib monohydrochloride monohydrate, MedChemExpress
Descripción
Nilotinib monohydrochloride monohydrate is a second generation tyrosine kinase inhibitor (TKI), is significantly potent against BCR-ABL, and is active against many BCR-ABL mutants.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nilotinib monohydrochloride monohydrate |
| CAS | 923288-90-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C28H25ClF3N7O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | AMN107 monohydrochloride monohydrate |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 33 mg/mL (56.51 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(N2C=NC(C)=C2)=C1)C3=CC=C(C)C(NC4=NC=CC(C5=CC=CN=C5)=N4)=C3.[H]Cl.O |
| Peso molecular (g/mol) | 583.99 |
| Mostrar más |