Learn More
Nilotinib, MedChemExpress
Código de producto. 16430936
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16430936 200 mg 200 miligramos
16424656 100 mg 100 miligramos
16411536 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16430936 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10159
MedChemExpress Nilotinib is an orally available Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor with antineoplastic activity.
Nilotinib is an orally available Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor with antineoplastic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nilotinib
CAS 641571-10-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H22F3N7O
Cantidad 200 mg
Sinónimo AMN107
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(N2C=NC(C)=C2)=C1)C3=CC=C(C)C(NC4=NC=CC(C5=CC=CN=C5)=N4)=C3
Peso molecular (g/mol) 529.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.52
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease