Learn More
Nilotinib-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nilotinib methylphenyl-d6 |
| CAS | 1268356-17-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C28 2H6 H16 F3 N7 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide-d6, AMN 107-d6, Tasigna-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37)/i1D3,5D,6D,10D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c(Nc2nccc(n2)c3cccnc3)c([2H])c1C(=O)Nc4cc(cc(c4)C(F)(F)F)n5cnc(C)c5)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,6-trideuterio-N-[3-(4-metilimidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]-5-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]-4-(trideuteriometil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 535.55 |
| Mostrar más |