Learn More
Nilotinib-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nilotinib imidazol-methyl-d3 |
| CAS | 1215678-43-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C28 2H3 H19 F3 N7 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-N-[3-(4-(methyl-d3)-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide, AMN 107-d3, Tasigna-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)cc(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]-N-[3-[4-(trideuteriometil)imidazol-1-il]-5-(trifluorometil)fenil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 532.53 |
| Mostrar más |