Learn More
Nilotinib-d3, TRC
Código de producto. 30475452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30475452 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30475452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN46530210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nilotinib imidazol-methyl-d3
CAS 1215678-43-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C28 2H3 H19 F3 N7 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-Methyl-N-[3-(4-(methyl-d3)-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide, AMN 107-d3, Tasigna-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37)/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)cc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]-N-[3-[4-(trideuteriometil)imidazol-1-il]-5-(trifluorometil)fenil]benzamida
Peso molecular (g/mol) 532.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.2026
Porcentaje de pureza >95
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.