Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nilotinib
Código de producto. 15851032 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15851032 250 mg 250 miligramos
15841032 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15851032 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462372500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 641571-10-0 | C28H22F3N7O | 529.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 641571-10-0
Fórmula molecular C28H22F3N7O
Peso molecular (g/mol) 529.53
Clave InChI HHZIURLSWUIHRB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 4-metil-N-[3-(4-metil-1H-imidazol-1-il)-5-(trifluorometil)fenil]-3-{[4-(piridina-3-il)pirimidina-2-il]amino}benzamida
SMILES CC1=CN(C=N1)C1=CC(NC(=O)C2=CC=C(C)C(NC3=NC=CC(=N3)C3=CC=CN=C3)=C2)=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nilotinib
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.52