Learn More
Nile Red, TRC
Código de producto. 30134657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134657 25 mg 25 miligramos
30008123 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN46421825MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7385-67-3
Fórmula molecular C20H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 318.37
Sinónimo 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one, A 84655, Nile Blue A Oxazone, Phenoxazone 9
Nombre IUPAC 9-(dietilamino)benzo[a]fenoxazin-5-ona
SMILES BrCC1=CC(I)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nile Red
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.1368