Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nile red |
| Nombre de nota | Determinación de lípidos, tinción de tejido entero |
| Color | Verde |
| Cantidad | 500 mg |
| Forma física | Polvo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.4 |