Learn More
Rojo Nilo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11482502 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11482502 250 mg
11492502 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482502 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215174483
CAS 7385-67-3
Fórmula molecular C20H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 318.38
Número MDL MFCD00011639
Clave InChI VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Nile Blue A Oxazone, 9-Diethylamino-5H-benzo[a]phenoxazine-5-one
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
Nombre IUPAC 8-(dietilamino)-12H-10-oxa-5-azatetraben-12-ona
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nile red
Nombre de nota Determination of lipids, staining whole tissue
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.4
Color Verde
Cantidad 250 mg
Forma física Polvo