Learn More
Tinción fluorescente de color rojo Nilo para gotas lipídicas intracelulares MP Biomedicals
Código de producto. 11472502 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472502 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11472502 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215174450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.45€
    56.70€ / 50 miligramos
    Ahorro 8.75€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nile Red
Nombre de nota Tinción fluorescente para gotas lipídicas intracelulares.
CAS 7385-67-3
Fórmula molecular C20H18N2O2
Número MDL MFCD00011639
Sinónimo Nile Blue A Oxazone, 9-diethylamino-5H-benzo-alpha-phenoxazine-5-one
Clave InChI VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Nombre IUPAC 9-(dietilamino)benzo[a]fenoxazin-5-ona
Peso molecular (g/mol) 318.38
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.4