Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de Nilo, 99 %
Código de producto. 10658904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10658904 1 g Frasco de vidrio 1 g
10464311 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10658904 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 415710010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7385-67-3 | C20H18N2O2 | 318.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7385-67-3
Fórmula molecular C20H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 318.38
Número MDL MFCD00011639
Clave InChI VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Nile blue A oxazone
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nile Red
Punto de fusión 203.0°C to 205.0°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 27, II, 468
Índice Merck 15, 6628
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, chloroform, thf,, ethanol, dmso, cs2, benzene, nitrobenzene, pyridin, e, hexane, diethyl ether
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC 8-(dietilamino)-12H-10-oxa-5-azatetraben-12-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.38
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 98.5% min.
Espectrometría UV Complies
Color Marrón a rojo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo