Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de Nilo, 99 %
Código de producto. 10464311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10464311 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10658904 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10464311 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 415711000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    125.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 23.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7385-67-3 | C20H18N2O2 | 318.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7385-67-3
Fórmula molecular C20H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 318.38
Número MDL MFCD00011639
Clave InChI VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Nile blue A oxazone
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nile Red
Punto de fusión 203.0°C to 205.0°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
UV_Vis 98.5% min.
Espectrometría UV Complies
Beilstein 27, II, 468
Índice Merck 15, 6628
Color Marrón a rojo
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, chloroform, thf,, ethanol, dmso, cs2, benzene, nitrobenzene, pyridin, e, hexane, diethyl ether
Cantidad 100 mg
Forma física Polvo
Nombre IUPAC 9-(dietilamino)benzo[a]fenoxazin-5-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.38
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure