Learn More
R&D Systems™ Rojo Nilo
Código de producto. 18709366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18709366 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18709366 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7387/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Fluorogenic lipid membrane dye
Nile red is a fluorogenic lipid membrane dye, which fluoresces in the hydrophobic environment of lipid membranes. Non-fluorescent in polar environments (e.g. water). Nile red is suitable for long-term monitoring of lipid dynamics in living cells. Excitation maximum = 552 nm; emission maximum = 636 nm in methanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9-(Diethylamino)-5 H-benzo[a]phenoxazin-5-one
CAS 7385-67-3
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Fluorescent Lipids Probes and Cell Membrane Stains
Fórmula molecular C20H18N2O2
Pureza 0.98