Learn More
MedChemExpress Rojo Nilo
Código de producto. 16458896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458896 100 mg 100 miligramos
16494667 50 mg 50 miligramos
16482316 500 mg 500 miligramos
16438758 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16458896 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYD0718
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Nile Red (Nile Blue A oxazone) is a selective and hydrophobic fluorescent stain for intracellular lipid droplets and neutral lipids.
Nile Red is intensely fluorescent in all organic solvents and the fluorescence colors range from golden yellow to deep red.
Spezifikation
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
CAS 7385-67-3
Peso molecular 318.37 g/mol
Sinónimo Nile Blue A oxazone ∣ Phenoxazone 9
Objetivo HBV
Solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (157.05 mM) ∣ H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; Need ultrasonic)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.