Learn More
Azul Nilo A (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30137189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137189 5 g 5 g
30136500 10 g 10 g
30008515 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137189 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4642135G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3625-57-8
Fórmula molecular 2 C20 H20 N3 O . O4 S
Peso molecular (g/mol) 732.85
Sinónimo Nile Blue A
Nombre IUPAC (5-aminobenzo[a]fenoxazina-9-ilideno)-dietilazio; Sulfato
SMILES CC[N+](=C1C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34)CC.CC[N+](=C5C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78)CC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nile Blue sulfate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 732.273