Learn More
MedChemExpress Nile Blue A sulfate
Código de producto. 16464716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464716 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16464716 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY101900
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
MedChemExpress Nile Blue A (Nile blue sulfate) is used to differentiate melanins and lipofuscins. It is also useful for staining fats and preparation of an amperometric glucose sensor.
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Requisitos de almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (409.37 mM) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming) (insoluble)
Condiciones de envío Room temperature
CAS 3625-57-8
Peso molecular 366.42 g/mol
Sinónimo Nile blue sulfate