Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de Nilo A
Código de producto. 10791822 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10791822 10 g Frasco de vidrio 10 g
10606124 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10791822 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 415690100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.85€
    34.65€ / 10 g
    Ahorro 6.20€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3625-57-8
Fórmula molecular C40H40N6O6S
Peso molecular (g/mol) 732.84
Número MDL MFCD00064529
Clave InChI QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Nile blue sulfate, C.I. 51180
PubChem CID 19256
Nombre IUPAC [9-(dietilamino)benzo[a]fenoxazina-5-ilideno]azanium; sulfato
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nile Blue A
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 1.01 to 1.16
Contenido de tinte 70% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 635 to 646nm
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 27, 404
Color De negro a verde
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 732.87
Grado Pure