Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nile Blue A |
| Nombre de nota | Pure |
| Índice de absorción | 1.01 to 1.16 |
| Contenido de tinte | 70% min. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 635 to 646nm |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Beilstein | 27, 404 |
| Color | De negro a verde |
| Cantidad | 50 g |
| Show More |