Learn More
Niketamida, Mikromol™
Descripción
Niketamida
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nikethamide |
| CAS | 59-26-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Nikethamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Nikethamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | N,N-dietilpiridina-3-carboxamida |
| Show More |