Learn More
Nikethamide, MedChemExpress
Código de producto. 16442329
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442329 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16442329 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1280
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Nikethamide, one of the respiratory central stimulants, has the potential for respiratory failure research.
Nikethamide, one of the respiratory central stimulants, has the potential for respiratory failure research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nikethamide
CAS 59-26-7
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14N2O
Cantidad 1 g
Sinónimo N,N-Diethylnicotinamide
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (280.54 mM) ∣DMSO : ≥ 1 mg/mL (5.61 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)N(CC)CC
Peso molecular (g/mol) 178.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Liquid