Learn More
NIK SMI1, MedChemExpress
Código de producto. 16477347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477347 5 mg 5 miligramos
16460927 50 mg 50 miligramos
16414638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16477347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112433
MedChemExpress NIK SMI1 is a potent, selective NF-κB inducing kinase (NIK) inhibitor, which inhibits NIK-catalyzed hydrolysis of ATP to ADP with IC50 of 0.23±0.17 nM.
NIK SMI1 is a potent, selective NF-κB inducing kinase (NIK) inhibitor, which inhibits NIK-catalyzed hydrolysis of ATP to ADP with IC50 of 0.23±0.17 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NIK SMI1
CAS 1660114-31-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19N3O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (342.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=NC(C2=CC=CC(C#C[C@]3(O)CCN(C)C3=O)=C2)=CC(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 365.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.38
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation