missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NIK/MAP3K14 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18499006 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18499006 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18499006 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP223603DL594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00€
    535.50€ / 0.1 ml
    Ahorro 31.50€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NIK/MAP3K14 Polyclonal antibody specifically detects NIK/MAP3K14 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NIK/MAP3K14
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.7.11.25, FTDCR1B, HS, HsNIK, HSNIKserine/threonine protein-kinase, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14, NIKNF-kappa-beta-inducing kinase, Serine/threonine-protein kinase NIK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to a C-terminal portion of the human MAP3K14 protein (between residues 800-900) [UniProt Q99558]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9020
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.