Learn More
NIH-12848, MedChemExpress
Código de producto. 16469886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469886 50 mg 50 miligramos
16463358 10 mg 10 miligramos
16426087 5 mg 5 miligramos
16424606 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16469886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101423
MedChemExpress NIH-12848 is a putative phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase γ (PI5P4Kγ) inhibitor with an IC50 of 1 μM.
NIH-12848 is a putative phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase γ (PI5P4Kγ) inhibitor with an IC50 of 1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NIH-12848
CAS 959551-10-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H14F3N3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.46 mM)
SMILES FC(C1=CC=CC=C1C2=NC(NCC3=CC=CS3)=C4C=CC=CC4=N2)(F)F
Peso molecular (g/mol) 385.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.41
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation