Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nigrosina, pura, soluble en agua, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10219703 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10219703 100 g Frasco de vidrio 100 g
10511641 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10219703 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 189481000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 8005-03-6 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8005-03-6
Fórmula molecular C22H14N6Na2O9S2
Peso molecular (g/mol) 616.49
Número MDL MFCD00044681
Clave InChI HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Sinónimo Acid Black 2, C.I. 50420
PubChem CID 44134531
Nombre IUPAC disodio;4-amino-3-[(4-nitrofenil)diazenil]-5-oxo-6-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nigrosine
Nombre de nota Water soluble, Pure
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Beilstein 12, 130
Color Negro
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 100 g
Forma física Polvo cristalino
Grado Pure