missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nigrosina, soluble en agua, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-6827166
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11473657 25 g 25 g
11483657 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11473657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18147.14
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Edge
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 8005-03-6 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.49 g/mol

It is employed as a common biological stain for tissues and cells. Used to make inks and shoe-polish and for dyeing leather, wood, textiles, and plastics. The crude mixture of nigrosine hydrochlorides (Phenol Black L) is used to dye phenolic resins. Bases are used to make printing colors and to dye plastics. It finds its use in Dorner?s spore stain, as a negative stain in place of India ink for spirochetes, bacteria, protozoa and fungi. It is also used in compounding resins include phenolic resins, styrenics, polyamides and urea resins.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se utiliza como tinción biológica común para tejidos y células. Se utiliza para hacer tintas y abrillantar zapatos, y para teñir cuero, madera, tejidos y plásticos. La mezcla cruda de hidrocloruros de nigrosina (negro fenólico L) se utiliza para teñir resinas fenólicas. Las bases se utilizan para hacer colores de impresión y para teñir plásticos. Se utiliza en la tinción de esporas de Dorner, como una tinción negativa en lugar de la tinta china para espiroquetas, bacterias, protozoos y hongos.′ También se utiliza en compuestos de resinas como las resinas fenólicas, estirénicas, poliamidas y resinas de urea.

Solubilidad
Soluble en agua, etanol, aceite, nigrosina y grasa.

Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 8005-03-6
Fórmula molecular C22H14N6Na2O9S2
Peso molecular (g/mol) 616.49
Número MDL MFCD00044681
Clave InChI HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
PubChem CID 44134531
Nombre IUPAC disodio;4-amino-3-[(4-nitrofenil)diazenil]-5-oxo-6-(fenilhidrazinilideno)naftaleno-2,7-disulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Nigrosin
Nombre de nota water soluble
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,oil,nigrosines and fat.
Cantidad 25 g

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.