Learn More
Nigrosina, soluble en alcohol, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nigrosin |
| Punto de fusión | >300°C |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Soluble in spirit |