Learn More
Nigrosina, soluble en alcohol, Thermo Scientific™
Código de producto. 11459397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459397 25 g 25 g
11469397 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21424.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11099-03-9
Fórmula molecular C8H19ClN2O
Peso molecular (g/mol) 194.703
Número MDL MFCD00149005
Clave InChI GBPWTMZRCAESKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-n,n-dipropylacetamide hydrochloride, solvent black 5, nigrosine spirit soluble solvent black 5 and its salts, when used as a substance in hair dye products
PubChem CID 19828004
Nombre IUPAC 2-amino-N,N-dipropilacetamida; clorhidrato
SMILES CCCN(CCC)C(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nigrosin
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in spirit