Learn More
Nigrosina, soluble en alcohol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453809 25 g 25 g
15463809 100 g 100 g
15473809 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15453809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61186.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 11099-03-9 | C8H19ClN2O | 194.703 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11099-03-9
Fórmula molecular C8H19ClN2O
Peso molecular (g/mol) 194.703
Número MDL MFCD00149005
Clave InChI GBPWTMZRCAESKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Solvent Black 5; C.I. 50415
PubChem CID 19828004
Nombre IUPAC 2-amino-N,N-dipropilacetamida; clorhidrato
SMILES CCCN(CCC)C(=O)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nigrosin
Información de solubilidad Soluble in alcohol
Color Negro
Cantidad 25 g
Forma física Polvo