Learn More
Berthold Technologies NightSHADE Evo Sistema de imagen in vivo LB 985N para plantas
Código de producto. 31777401 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Imagen de plantas in vivo
Código de producto. Para utilizar con (aplicación)
31777401 Imagen de plantas in vivo
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 31777401 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 7303710
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Sistema modular y fácil de usar de imagen óptica para análisis in vivo de plantas y monitorización de luminiscencia y fluorescencia.
  • Cámara CCD retroiluminada (retroiluminada) con alta eficiencia cuántica en el rango visible a infrarrojo cercano
  • Enfriar hasta -100 °C (delta) para reducir el fondo y mejorar la sensibilidad durante exposiciones largas
  • Opciones de montaje de cámaras: vista superior o lateral (vista lateral)
  • La vista lateral permite la imagen de plántulas erguidas en orientación vertical natural
  • Placa base controlada por temperatura ajustable de 15 a 30 °C
  • Dos paneles LED de cuatro colores cada uno
  • Control individual de la intensidad y duración del LED para simulación diurna con gradientes espectrales e intensos
  • Compatible con cámaras ambientales externas para el control de la humedad
  • Puertos herméticos para guías de luz, cables o tubos
  • Varias opciones de tablas de ejemplo disponibles
  • Opción de tocadiscos para procesamiento no supervisado de múltiples muestras
  • Mesa anticondensación para hasta 9 placas de Petri con control de temperatura y flujo circular de aire para evitar la condensación de la tapa
Aplicaciones
  • Estudios de interacción proteína-proteína
  • Análisis del ritmo circadiano
  • Monitorización de tensiones
  • Monitorización de patógenos
Especificaciones
Tipo Sistema de obtención de imágenes
Color Gris claro
Para utilizar con (aplicación) Imagen de plantas in vivo
Tensión 110/240 V
Altura (métrico) 920 mm
Anchura (métrico) 600 mm
Peso (métrico) 45 kg