Learn More
Sal Sódica de Nigericina, TRC
Código de producto. 30041177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041177 10 mg 10 miligramos
30040558 25 mg 25 miligramos
30040921 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041177 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN59852310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28643-80-3
Fórmula molecular C40H67NaO11
Peso molecular (g/mol) 746.94
Sinónimo 1,6-Dioxaspiro[4.5]decane, Nigericin deriv., Antibiotic K 178, Antibiotic M 2, Antibiotic X 464, Azalomycin M, Helixin C, Polyetherin A, Stereoisomer of Tetrahydro-6-[[9-methoxy-2,4,10-trimethyl-2-[octahydro-2,3'-dimethyl-5'-[tetrahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-2H-pyran-2-yl][2,2'-bifuran]-5-yl]-1,6-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]methyl]-α,3-dimethyl-2H-pyran-2-acetic Acid, X 464
Nombre IUPAC sodio; (2R)-2-[(2R,3S,6R)-6-[[(2S,4R,5R,6R,7R,9R)-2-[(2R,5S)-5-[(2R,3S,5R)-5-[(2S,3S,5R,6R)-6-hidroxi-6-(hidroximetil)-3,5-dimetiloxan-2-il]-3-metiloxalán-2-il]-5-metiloxalán-2-il]-7-metaxi-2,4,6-trimetil-1,10-dioxaspiro[4,5]decan-9-il]metil]-3-metiloxixan-2-il]propanoato
SMILES C[C@H]1CC[C@H](C[C@@H]2C[C@H]([C@@H](C)[C@]3([C@H](C)C[C@@](C)([C@H]4CC[C@@](C)([C@H]5[C@@H](C)C[C@H]([C@@H]6[C@@H](C)C[C@@H](C)[C@@](CO)(O)O6)O5)O4)O3)O2)OC)O[C@H]1[C@@H](C)C(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nigericin Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,31+,32+,33+,34-,35+,37-,38-,39-,40+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 746.4581
Porcentaje de pureza >95%