Learn More
Tocris Bioscience™ Nigericin sodium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18722774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18722774 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18722774 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4312/10
Selective K+ ionophore
Potassium ionophore, exchanges K+ for H+ across biological membranes, in a similar manner to Valinomycin (Cat. No. 3373). Stimulates mitochondral ATPase activity and disrupts membrane potential. Also acts as an ionophore for Pb2+ with no activity with other divalent cations. Antibiotic derived from Streptomyces hygroscopius.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nigericin sodium salt
CAS 28643-80-3
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C40H67NaO11
Formula Weight (peso de la fórmula) 746.94
Pureza >98%
Peso molecular 746.955