Learn More
Nigericin sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16485717
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485717 5 mg 5 miligramos
16469546 50 mg 50 miligramos
16462978 10 mg 10 miligramos
16452566 25 mg 25 miligramos
16444296 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16485717 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100381
MedChemExpress Nigericin sodium salt is an antibiotic from Streptomyces hygroscopicus that works by acting as an H+, K+, and Pb2+ ionophore, a NLRP3 activator.
Nigericin sodium salt is an antibiotic from Streptomyces hygroscopicus that works by acting as an H+, K+, and Pb2+ ionophore, a NLRP3 activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nigericin sodium salt
Forma física Powder
CAS 28643-80-3
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H67NaO11
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad Ethanol : ≥ 50 mg/mL (66.94 mM)
SMILES C[C@H]1[C@](O[C@@H]2C[C@](CC[C@@H]3C)([H])O[C@@]3([H])[C@@H](C)C(O[Na])=O)([C@@H]([C@H](OC)C2)C)O[C@](C)([C@@]4([H])O[C@@](C)([C@@]5([H])O[C@@]([C@]([C@@H](C[C@@H]6C)C)([H])O[C@]6(O)CO)([H])C[C@H]5C)CC4)C1
Peso molecular (g/mol) 746.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 746.94
Porcentaje de pureza 95.0%