Learn More
Nigakinone, MedChemExpress
Description
Nigakinone is one of the most abundant alkaloids responsible for the major pharmacological activities of Kumu.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nigakinone |
| CAS | 18110-86-6 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H10N2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 8.33 mg/mL (31.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N2C3=C(N=CC=C3C4=C2C=CC=C4)C(OC)=C1O |
| Peso molecular (g/mol) | 266.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.25 |
| Show More |