Learn More
Nifurtimox, TRC
Código de producto. 30136675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136675 50 mg 50 miligramos
30134944 25 mg 25 miligramos
30011306 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN45880050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23256-30-6
Fórmula molecular C10 H13 N3 O5 S
Peso molecular (g/mol) 287.29
Sinónimo 4-Thiomorpholinamine, 3-methyl-N-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]-, 1,1-dioxide, Thiomorpholine, 3-methyl-4-[(5-nitrofurfurylidene)amino]-, 1,1-dioxide (7CI, 8CI), (±)-Nifurtimox, 3-Methyl-4-(5-nitrofurfurylideneamino)tetrahydro-1,4-thiazine-1,1-dioxide, 4-(5-Nitrofurfurylideneamino)-3-methylthiomorpholine 1,1-dioxide, BAY 2502, BAY-A 2502, Bayer 2502, Lampit, Nifurtimox, Tetrahydro-3-methyl-4-[(5-nitrofurfurylidene)amino]-4H-1,4-thiazine 1,1-dioxide
Nombre IUPAC (E)-N-(3-metil-1,1-dioxo-1,4-tiazinana-4-il)-1-(5-nitrofurano-2-il)metaminina
SMILES CC1CS(=O)(=O)CCN1\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifurtimox
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O5S/c1-8-7-19(16,17)5-4-12(8)11-6-9-2-3-10(18-9)13(14)15/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3/b11-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0576