Learn More
Ácido nifurestirénico sódico 100 μg/mL en Acetonitrilo:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316188 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316188 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15525100WL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Nifurstyrenic Acid Sodium
CAS 54992-23-3
Nombres de analitos o componentes Nifurstyrenic Acid Sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H8 N O5 . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (1:1), Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (9CI), Nifurstyrenate sodium, Sodium nifurstyrenate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9NO5.Na/c15-13(16)10-4-1-9(2-5-10)3-6-11-7-8-12(19-11)14(17)18;/h1-8H,(H,15,16);/q;+1/p-1/b6-3+;
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccc(\C=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1
Nombre IUPAC 4-[(E)-2-(5-nitrofuran-2-il)etenil]benzoato de sodio
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 281.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.03 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.