Learn More
Ácido nifurestirénico sódico 100 μg/mL en Acetonitrilo:Agua, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Nifurstyrenic Acid Sodium |
| CAS | 54992-23-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Nifurstyrenic Acid Sodium |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H8 N O5 . Na |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (1:1), Benzoic acid, 4-[2-(5-nitro-2-furanyl)ethenyl]-, sodium salt (9CI), Nifurstyrenate sodium, Sodium nifurstyrenate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9NO5.Na/c15-13(16)10-4-1-9(2-5-10)3-6-11-7-8-12(19-11)14(17)18;/h1-8H,(H,15,16);/q;+1/p-1/b6-3+; |
| SMILES | [Na+].[O-]C(=O)c1ccc(\C=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])cc1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?