Learn More
Nifursol, MedChemExpress
Código de producto. 16468796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468796 100 mg 100 miligramos
16432286 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1703
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Nifursol is a potent and orally active veterinary antibiotic for the prevention of histomoniasis. Nifursol rapidly metabolizes to form the metabolic marker 3,5-dinitrosalicyclic acid hydrazide (DNSAH) which can persist for a long time. Nifursol is widely used for the research of Escherichia Gastroenteropathy in poultry, fowl and aquatic animal.
Nifursol is a potent and orally active veterinary antibiotic for the prevention of histomoniasis. Nifursol rapidly metabolizes to form the metabolic marker 3,5-dinitrosalicyclic acid hydrazide (DNSAH) which can persist for a long time. Nifursol is widely used for the research of Escherichia Gastroenteropathy in poultry, fowl and aquatic animal.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifursol
Forma física Solid
CAS 16915-70-1
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H7N5O9
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (136.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)C2=CC([N+]([O-])=O)=CC([N+]([O-])=O)=C2O
Peso molecular (g/mol) 365.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.21
Porcentaje de pureza 97.8%