Learn More
Nifursol, LoGiCal
Código de producto. 30460451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460451 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460451 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0444.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifursol
CAS 16915-70-1
Nombres de analitos o componentes Nifursol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H7 N5 O9
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid 2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylic acid (5-nitrofurfurylidene)hydrazide, Histomon, Nifursol, Salfuride, Sulfuride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7N5O9/c18-11-8(3-6(15(20)21)4-9(11)16(22)23)12(19)14-13-5-7-1-2-10(26-7)17(24)25/h1-5,18H,(H,14,19)/b13-5+
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3,5-dinitro-N-[(E)-(5-nitrofuran-2-il)metilideneamino]benzamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 365.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 365,0244 g/mol