Learn More
Nifursol-desfurfuriliden 15N2 (hidrazida 15N2), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2 |
| CAS | 1346598-09-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,5-Dinitrosalicylhydrazide-15N2 |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C7H6N215N2O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 3,5-Dinitro-salicylic Acid Hydrazide-15N2, 3,5-Dinitrosalicylic acid 15N-hydrazide, Nifursol-desfurfuryliden-15N2, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid hydrazide-15N2, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzohydrazide-15N2, Nifursol-desfurfuryliden 15N2 (hydrazide 15N2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N4O6/c8-9-7(13)4-1-3(10(14)15)2-5(6(4)12)11(16)17/h1-2,12H,8H2,(H,9,13)/i8+1,9+1 |
| SMILES | [15NH2][15NH]C(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-3,5-dinitro(^{15}N)benzohidrazida |
| Mostrar más |