Learn More
Nifursemizone, MedChemExpress
Código de producto. 16496207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496207 5 mg 5 miligramos
16440839 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101660
MedChemExpress Nifursemizone is an antiprotozoal drug.
Nifursemizone is an antiprotozoal drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifursemizone
Forma física Solid
CAS 5579-89-5
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H10N4O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Etafurazone NF161
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (92.09 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=[N+](C1=CC=C(/C=N/N(C(N)=O)CC)O1)[O-]
Peso molecular (g/mol) 226.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.19
Porcentaje de pureza 99.25%