Learn More
Nifuroxima, LoGiCal
Código de producto. 30459271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459271 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459271 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3157.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifuroxime
CAS 555-15-7
Nombres de analitos o componentes Nifuroxime
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H4 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, oxime, 2-Furaldehyde, 5-nitro-, oxime (6CI,7CI,8CI), 5-Nitro-2-furaldehyde oxime, 5-Nitro-2-furaldoxime, 5-Nitro-2-furancarboxaldehyde oxime, 5-Nitrofurfural oxime, 5-Nitrofurfuraldehyde oxime, Nifuroxime
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O4/c8-6-3-4-1-2-5(11-4)7(9)10/h1-3,8H
Tipo de solución Neat
SMILES ON=Cc1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-[(5-nitrofuran-2-il)metilideno]hidroxilamina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 156.1
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0171 g/mol