Learn More
Nifuroxazide, MedChemExpress
Código de producto. 16461456
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16461456 200 mg 200 miligramos
16452276 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1436
MedChemExpress Nifuroxazide is an effective inhibitor of STAT3, also exerts potent anti-tumor and anti-metastasis activity.
Nifuroxazide is an effective inhibitor of STAT3, also exerts potent anti-tumor and anti-metastasis activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifuroxazide
CAS 965-52-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H9N3O5
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 155 mg/mL (563.19 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)C2=CC=C(O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 275.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.22
Porcentaje de pureza 98.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease