Learn More
Nifuratel, MedChemExpress
Description
Nifuratel(NF 113, SAP 113) is a broad antibacterial spectrum agent, which is used as an antibacterial, antifungal, and antiprotozoal (Trichomonas).
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nifuratel |
| Forma física | Solid |
| CAS | 4936-47-4 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H11N3O5S |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | NF 113 SAP 113 Methylmercadone |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (175.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Show More |