Learn More
Nifuratel, LoGiCal
Código de producto. 30458181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458181 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458181 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1021.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifuratel
CAS 4936-47-4
Nombres de analitos o componentes Nifuratel
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H11 N3 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Oxazolidinone, 5-[(methylthio)methyl]-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-, 2-Oxazolidinone, 5-[(methylthio)methyl]-3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]- (7CI,8CI), 3-[(5-Nitro-2-furfurylidene)amino]-5-[(methylthio)methyl]-2-oxazolidinone, 5-(Methylmercaptomethyl)-3-(5-nitro-2-furfurylidenamino)-2-oxazolidinone, 5-(Methylthiomethyl)-3-(5-nitro-2-furfurylidenamino)oxazolidin-2-one, 5-[(Methylthio)methyl]-3-[(5-nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone, Inimur, Macmiror, Magmilor, Methylmercadone, NF 113, Nifuratel, Omnes, Polmiror, SAP 113, Tydantil
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11N3O5S/c1-19-6-8-5-12(10(14)18-8)11-4-7-2-3-9(17-7)13(15)16/h2-4,8H,5-6H2,1H3/b11-4+
Tipo de solución Neat
SMILES CSCC1CN(\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O1
Nombre IUPAC 5-(metilsulfanilmetil)-3-[(E)-(5-nitrofuran-2-il)metilideneamino]-1,3-oxazolidin-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 285.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.0419 g/mol