Learn More
Nifluridida, TRC
Código de producto. 30464996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30464996 10 mg
1 options
Código de producto. 30464996 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN43158010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61444-62-0
Fórmula molecular C10 H6 F7 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 349.16
Sinónimo N-[2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,3,3-tetrafluoropropanamide, Compound 109168, EL 468, EL 968, L 27, L 27 (pesticide), N1-(2,2,3,3-Tetrafluoropionyl)-3-nitro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, N1-(2,2,3,3-Tetrafluoropropionyl)-3'-nitro-5'-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, Nifluridide
Nombre IUPAC N-[2-amino-3-nitro-5-(trifluorometil)fenilo]-2,2,3,3-tetrafluoropropanamida
SMILES Nc1c(NC(=O)C(F)(F)C(F)F)cc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nifluridide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6F7N3O3/c11-7(12)9(13,14)8(21)19-4-1-3(10(15,16)17)2-5(6(4)18)20(22)23/h1-2,7H,18H2,(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.0297