Learn More
Ácido Niflumico, TRC
Código de producto. 30132596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132596 2.5 mg 2.50 miligramo
30135460 5 g 5 g
18042750 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4575002.5MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4394-00-7
Fórmula molecular C13 H9 F3 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 282.22
Sinónimo Niflumic Acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid, 2-(α,α,α-Trifluoro-m-toluidino)nicotinic acid, 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]nicotinic acid, UP-83, Actol, Forenol, Landruma, Nifluril
Nombre IUPAC 2-[3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niflumic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9F3N2O2/c14-13(15,16)8-3-1-4-9(7-8)18-11-10(12(19)20)5-2-6-17-11/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0616