Learn More
Niflumic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16408346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408346 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0493
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Niflumic acid, a Ca2+-activated Cl- channel blocker, is an analgesic and anti-inflammatory agent used in the treatment of rheumatoid arthritis.
Niflumic acid, a Ca2+-activated Cl- channel blocker, is an analgesic and anti-inflammatory agent used in the treatment of rheumatoid arthritis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niflumic acid
CAS 4394-00-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H9F3N2O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.33 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)O
Peso molecular (g/mol) 282.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.22
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation