Learn More
Éster isopropílico del ácido niflúmico, Mikromol™
Código de producto. 30052612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052612 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052612 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0850.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico del ácido niflúmico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Niflumic Acid Isopropyl Ester
CAS 2732347-70-3
Nombres de analitos o componentes Niflumic Acid Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 F3 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Niflumic Acid Isopropyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15F3N2O2/c1-10(2)23-15(22)13-7-4-8-20-14(13)21-12-6-3-5-11(9-12)16(17,18)19/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
SMILES CC(C)OC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-[3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxilato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 324.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1086 g/mol