Learn More
Éster etílico del ácido niflúmico, Mikromol™
Descripción
Éster etílico del ácido niflúmico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Niflumic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 51703-19-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Niflumic Acid Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H13 F3 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(m-trifluoromethylanilino)nicotinate, Ethyl niflumate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13F3N2O2/c1-2-22-14(21)12-7-4-8-19-13(12)20-11-6-3-5-10(9-11)15(16,17)18/h3-9H,2H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccnc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(trifluorometil)anilino]piridina-3-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |